4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₁NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008399 Numéro CAS: 5961-59-1 |