Imprimer
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909675-1G OR909675-5G
APOSOR909675-1GEA 219 EUR
APOSOR909675-1G APOSOR909675-5G
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15072122
Numéro CAS: 1223748-44-4