Imprimer
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-isopropyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR909670-1G OR909670-5G
APOSOR909670-1GEA 145 EUR
APOSOR909670-1G APOSOR909670-5G
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-Isopropylpyrazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08533270
Numéro CAS: 78208-72-7