Imprimer
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909633-1G OR909633-5G
APOSOR909633-1GEA 219 EUR
APOSOR909633-1G APOSOR909633-5G
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile
Formule: C₈H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871647
Numéro CAS: 55330-52-4