Imprimer
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909631-10G OR909631-1G OR909631-5G
APOSOR909631-10GEA 438 EUR
APOSOR909631-10G APOSOR909631-1G APOSOR909631-5G
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine
Formule: C₉H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971844
Numéro CAS: 78584-08-4