Imprimer
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
OR909537-10G OR909537-1G OR909537-25G
APOSOR909537-10GEA 342 EUR
APOSOR909537-10G APOSOR909537-1G APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₃H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03228548
Numéro CAS: 119516-86-8