Imprimer
98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Phenylpiperidine
OR909425-1G OR909425-25G OR909425-5G
APOSOR909425-1GEA 56.7 EUR
APOSOR909425-1G APOSOR909425-25G APOSOR909425-5G
98%
1-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129777
Numéro CAS: 4096-20-2