Imprimer
2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909356-1G OR909356-5G
APOSOR909356-1GEA 203 EUR
APOSOR909356-1G APOSOR909356-5G
2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
2-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276758
Numéro CAS: 62882-08-0