Imprimer
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909353-1G OR909353-5G
APOSOR909353-1GEA 42.2 EUR
APOSOR909353-1G APOSOR909353-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06260724
Numéro CAS: 313735-67-0