Imprimer
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
OR9093-25G OR9093-5G OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA 40.6 EUR
APOSOR9093-25G APOSOR9093-5G APOSOR9093-100G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Point de fusion: 47…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861741
Numéro CAS: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III