Imprimer
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR909243-1G OR909243-5G
APOSOR909243-1GEA 58 EUR
APOSOR909243-1G APOSOR909243-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443165
Numéro CAS: 151157-49-2