4,5-Dichloro-o-toluidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4,5-Dichloro-2-methylaniline
Formule:
C₇H₇Cl₂N Poids moléculaire: 176.0432 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11855825 Numéro CAS: 2387-08-8 |