Imprimer
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909208-1G OR909208-5G
APOSOR909208-1GEA 219 EUR
APOSOR909208-1G APOSOR909208-5G
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₁Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756441
Numéro CAS: 1187386-18-0