Imprimer
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909155-1G OR909155-25G OR909155-5G
APOSOR909155-1GEA 125 EUR
APOSOR909155-1G APOSOR909155-25G APOSOR909155-5G
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline 98%
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoaniline
Formule: C₉H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855820
Numéro CAS: 23530-64-5