3-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇ClN₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11855819 Numéro CAS: 14030-84-3 |