Imprimer
3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909140-1G OR909140-5G
APOSOR909140-1GEA 0 EUR
APOSOR909140-1G APOSOR909140-5G
3-tert-Butyl-1H-pyrazole 97%
3-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127337
Numéro CAS: 15802-80-9