Imprimer
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909137-10G OR909137-1G OR909137-5G
APOSOR909137-10GEA 574 EUR
APOSOR909137-10G APOSOR909137-1G APOSOR909137-5G
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline 97%
2-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Formule: C₇H₅ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04614735
Numéro CAS: 3226-47-9