Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Poids moléculaire: 180.2 g/mol Point d'ébullition: 302 Point de fusion: 92 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002772 Numéro CAS: 6342-77-4 |