Imprimer
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
OR909092-1G OR909092-5G
APOSOR909092-1GEA 82.8 EUR
APOSOR909092-1G APOSOR909092-5G
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Poids moléculaire: 151.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00995159
Numéro CAS: 15197-75-8