Imprimer
5-Amino-6-chloroquinoline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR909002-1G OR909002-5G
APOSOR909002-1GEA 40.6 EUR
APOSOR909002-1G APOSOR909002-5G
5-Amino-6-chloroquinoline 98%
5-Amino-6-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02947117
Numéro CAS: 341010-40-0