Imprimer
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Benzhydryl-3-azetidinone, 1-Diphenylmethyl-3-azetidinone
OR9090-5G OR9090-1G OR9090-10G
APOSOR9090-5GEA 27.7 EUR
APOSOR9090-5G APOSOR9090-1G APOSOR9090-10G
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Formule: C₁₆H₁₅NO
Poids moléculaire: 237.30 g/mol
Point d'ébullition: 350…355 °C
Densité: 1.182 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00964539
Numéro CAS: 40320-60-3