Imprimer
Triphénylphosphine 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9088-1KG OR9088-250G OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA 78.3 EUR
APOSOR9088-1KG APOSOR9088-250G APOSOR9088-5KG
Triphénylphosphine 99+%
Triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅P
Poids moléculaire: 262.29 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C
Point de fusion: 78…82 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003043
Numéro CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Indice Merck: 12,09873