Imprimer
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-methyl-5-nitrobenzoate
OR908081-1G OR908081-250MG
APOSOR908081-1GEA 364 EUR
APOSOR908081-1G APOSOR908081-250MG
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12172988
Numéro CAS: 482311-23-9