Imprimer
2-Carboxycinnamic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR908071-1G OR908071-5G
APOSOR908071-1GEA 102 EUR
APOSOR908071-1G APOSOR908071-5G
2-Carboxycinnamic acid 95%
2-Carboxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004380
Numéro CAS: 612-40-8