Imprimer
(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-2-phenylacetic acid
OR907811-10G OR907811-1G OR907811-5G
APOSOR907811-10GEA 290 EUR
APOSOR907811-10G APOSOR907811-1G APOSOR907811-5G
(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
(±)-α-Chlorophenylacetic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037753
Numéro CAS: 4755-72-0