4-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00463097 Numéro CAS: 42498-32-8 |