Imprimer
4-(Diméthylamino)benzoate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-dimethylaminobenzoate
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 266 EUR
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
4-(Diméthylamino)benzoate de méthyle 98%
4-(Diméthylamino)benzoate de méthyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014905
Numéro CAS: 1202-25-1