Imprimer
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907558-1G OR907558-250MG
APOSOR907558-1GEA 48.6 EUR
APOSOR907558-1G APOSOR907558-250MG
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-methylpiperidine
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849789
Numéro CAS: 530115-96-9