Imprimer
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907410-1G OR907410-250MG
APOSOR907410-1GEA 97.3 EUR
APOSOR907410-1G APOSOR907410-250MG
3-Phenylpiperazin-2-one 95%
3-Phenylpiperazin-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871361
Numéro CAS: 5368-28-5