Imprimer
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)boronic acid
OR907340-1G OR907340-250MG
APOSOR907340-1GEA 335 EUR
APOSOR907340-1G APOSOR907340-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11183308
Numéro CAS: 405888-56-4