2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
Formule:
C₇H₁₄OSi Point d'ébullition: 55 °C Densité: 0,82 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 12 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009852 Numéro CAS: 38053-91-7 UN: 1993 ADR: 3,II |