Imprimer
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907205-100G OR907205-25G OR907205-500G
APOSOR907205-100GEA 106 EUR
APOSOR907205-100G APOSOR907205-25G APOSOR907205-500G
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride 97%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038911
Numéro CAS: 18598-74-8