Imprimer
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907201-1G OR907201-5G
APOSOR907201-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907201-1G APOSOR907201-5G
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine 96%
4,5-Dichloropyrimidin-2-amine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193667
Numéro CAS: 403854-21-7