2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08567959 Numéro CAS: 39835-11-5 |