Imprimer
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 188 EUR
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Formule: C7H7Br2N
Point de fusion: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234282
Numéro CAS: 3430-34-0