Imprimer
(±)-Acide 2-bromovalérique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907076-100G OR907076-500G
APOSOR907076-100GEA 30.1 EUR
APOSOR907076-100G APOSOR907076-500G
(±)-Acide 2-bromovalérique 98%
(±)-Acide 2-bromovalérique
Formule: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004217
Numéro CAS: 584-93-0