Imprimer
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-5-methylpyrazin-2-amine
OR907053-100MG OR907053-1G OR907053-250MG
APOSOR907053-100MGEA 71.2 EUR
APOSOR907053-100MG APOSOR907053-1G APOSOR907053-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine 95%
2-Amino-3-chloro-5-methylpyrazine
Formule: C₅H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834805
Numéro CAS: 89182-14-9