Imprimer
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR907039-10G OR907039-1G OR907039-5G
APOSOR907039-10GEA 806 EUR
APOSOR907039-10G APOSOR907039-1G APOSOR907039-5G
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine 95%
2-Amino-4-piperidino-6-methylpyrimidine
Formule: C₁₀H₁₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01011781
Numéro CAS: 91717-22-5