Imprimer
Aminoacetamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Glycinamide
OR907030-25G OR907030-5G
APOSOR907030-25GEA 654 EUR
APOSOR907030-25G APOSOR907030-5G
Aminoacetamide 98%
Aminoacetamide
Formule: C₂H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859715
Numéro CAS: 598-41-4