3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
Formule:
C₈H₈ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01318123 Numéro CAS: 3964-54-3 |