Imprimer
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906842-100MG OR906842-1G OR906842-250MG
APOSOR906842-100MGEA 190 EUR
APOSOR906842-100MG APOSOR906842-1G APOSOR906842-250MG
2-(Methoxymethyl)piperidine 95%
2-(Methoxymethyl)piperidine
Formule: C₇H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663567
Numéro CAS: 104678-13-9