Imprimer
1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906675-1G OR906675-5G
APOSOR906675-1GEA 197 EUR
APOSOR906675-1G APOSOR906675-5G
1-Isocyano-4-methoxybenzene 95%
1-Isocyano-4-methoxybenzene
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664592
Numéro CAS: 10349-38-9