Imprimer
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Benzisothiazol-3-one
OR906447-100G OR906447-25G
APOSOR906447-100GEA 94.4 EUR
APOSOR906447-100G APOSOR906447-25G
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 98%
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₅NOS
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044001
Numéro CAS: 2634-33-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III