Imprimer
β-Methyl-γ-octanolactone (mixture of isomers) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Butyl-4-methyldihydro-2(3H)-furanone
OR906422-100G OR906422-25G
APOSOR906422-100GEA 406 EUR
APOSOR906422-100G APOSOR906422-25G
β-Methyl-γ-octanolactone (mixture of isomers) 97%
beta-Methyl-gamma-octanolactone (mixture of isomers)
Formule: C₉H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209540
Numéro CAS: 39212-23-2