Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₁NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00093962 Numéro CAS: 18342-98-8 |