Imprimer
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906386-1G OR906386-250MG
APOSOR906386-1GEA 516 EUR
APOSOR906386-1G APOSOR906386-250MG
4-Bromo-2-methylpyrimidine 97%
4-Bromo-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
Poids moléculaire: 173.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223245
Numéro CAS: 1114560-76-7