Imprimer
2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906200-100G OR906200-500G
APOSOR906200-100GEA 0 EUR
APOSOR906200-100G APOSOR906200-500G
2-(N-Methylanilino)ethanol 98%
2-(N-Methylanilino)ethanol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020572
Numéro CAS: 93-90-3