Imprimer
Methyl 5-chloronicotinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chloropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-chloronicotinate
OR906050-10G OR906050-1G OR906050-5G
APOSOR906050-10GEA 449 EUR
APOSOR906050-10G APOSOR906050-1G APOSOR906050-5G
Methyl 5-chloronicotinate 98%
Methyl-5-chloronicotinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702467
Numéro CAS: 51269-81-9