Imprimer
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR906028-1G OR906028-250MG
APOSOR906028-1GEA 69.6 EUR
APOSOR906028-1G APOSOR906028-250MG
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine 96%
2,5-Dichloro-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193656
Numéro CAS: 1192064-63-3