Imprimer
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
OR9060-5G OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9060-5G APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861223
Numéro CAS: 91419-52-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III